Fontos dokumentumok
218391
(S)-(−)-Perillyl alcohol
96%
Szinonimák:
p-Mentha-1,8-diene-7-ol
Teszt
96%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]22/D −88°, c = 1 in methanol
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Alkalmazás
- Perillyl alcohol neoglycoside derivatives as potential anti cancer agents.
- Amino-modified derivatives of (S)-perillyl alcohol as potent antiproliferative agents.
- Perillaldehyde 8,9-epoxide, a para-menthane class derivative as an in vivo anti-tumor agent.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?