Fontos dokumentumok
330000
Rose bengal
Dye content 95 %, ≥96% (HPLC)
Szinonimák:
4,5,6,7-Tetrachloro-2′,4′,5′,7′-tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 94, Bengal Rose B sodium salt, Rose Bengal sodium salt
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
solid
összetétel
Dye content, 95%
technika/technikák
titration: suitable
szín
red to brown
ε (extinkciós együttható)
≥ 3000 at 350-354 nm
≥12000 at 311-315 nm
≥32000 at 262-266 nm
≥32000 at 513-517 nm
≥98000 at 546-550 nm at 0.04 g/L (H2O + 1ml 1% Na2CO3)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)