Merck
M73788
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-piperidone
99%
Szinonimák:
1-Methyl-2-piperidone, 1-Methyl-6-oxopiperidine, N-Methyl-δ-valerolactam, N-Methyl-2-piperidinone, N-Methyl-2-piperidone, N-Methylpiperidone, N-Methylvalerolactam
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
Beilstein:
1708
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
bp
105-106 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGYVTHJIUNGKFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ekaterina F Kolesanova et al.
International journal of peptides, 2013, 197317-197317 (2013-09-13)
Unified schedule for multiple parallel solid-phase synthesis of so-called "difficult" peptides on polypropylene pins was developed. Increase in the efficiency of 9-fluorenyl(methoxycarbonyl) N-terminal amino-protecting group removal was shown to have a greater influence on the accuracy of the "difficult" peptide
Ilnaz T Rakipov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
In the present work, the thermochemistry of solution, solvation, and hydrogen bonding of cyclic amides in proton acceptor (B) and proton donor (RXH) solvents were studied. The infinite dilution solution enthalpies of δ-valerolactam, N-methylvalerolactam, ε-caprolactam, and N-methylcaprolactam were measured at