Merck
153052
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6N4O · 0.5H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
funkcionális csoport
amide
SMILES string
NC1=NNC=C1C(N)=O
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt was used to prepare 3-carbamoyl derivatives.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
3-Substituted 5,7-dimethylpyrazolo(1,5-a)pyrimidines, 3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase inhibitors. 1.
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 17(6), 645-648 (1974-06-01)