Fontos dokumentumok
529567
Cadmium perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps
összetétel
Degree of hydration, ~6
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?