Fontos dokumentumok
674133
Palladium nanoparticles entrapped in aluminum hydroxide matrix
0.5 wt. % loading
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES string
[Pd].O[Al]=O
InChI
1S/Al.H2O.O.Pd/h;1H2;;/q+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBEPUHUDSUQPRM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Solvent-free hydrogenation
- Aerobic alcohol oxidation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)