Merck
220760
Sigma-Aldrich
K-Selectride® solution
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Szinonimák:
Potassium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Lineáris képlet:
K[CH(CH3)CH2CH3]3BH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
sűrűség
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES string
[H][B]([K])(C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.K/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHEDTYWJTOUTDG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reducing reagent
Reactant for:
  • Preparation of a PCP-pincer palladium hydride-K-Selectride complex
  • Formation of P-H, P-C, and C-H bonds by hydride attack
  • Stereoselective conjugate hydride reduction reactions
Stereoselective reducing agent for ketones. Hydride employed in regioselective reactions with transition metal ligands.
Jogi információk
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Marlen Putz et al.
Frontiers in chemistry, 8, 435-435 (2020-06-09)
Trenbolone is a synthetic anabolic-androgenic steroid, which has been misused for performance enhancement in sports. The detection of trenbolone doping in routine sports drug testing programs is complex as methods utilizing gas chromatography/mass spectrometry are complicated by unspecific derivatization products
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1992)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1747-1747 (1993)
Aldrichimica Acta, 7, 55-55 (1974)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 67, 180-180 (1994)