Merck
228753
Sigma-Aldrich
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
95%
Szinonimák:
(Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium hydrochloride, 4-Nicotinoyl chloride hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic acid chloride hydrochloride, Isonicotinic acid chloride hydrochloride, Isonicotinyl chloride hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4ClNO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
159-161 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
Cl[H].ClC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Isonicotinoyl chloride hydrochloride was used in the synthesis of 7,16-diisonicotinoyltetraaza[14]annulene.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Imir G Metushi et al.
Chemical research in toxicology, 25(11), 2567-2576 (2012-09-29)
Isoniazid (INH) is associated with serious liver injury and autoimmunity. Classic studies in rats indicated that a reactive metabolite of acetylhydrazine is responsible for the covalent binding and toxicity of INH. Studies in rabbits suggested that hydrazine might be the
Synthesis and characterization of 7, 16-dinicotinoyl-and 7, 16-diisonico-tinoyltetraaza [14] annulene and their nickel (II) and copper (II) complexes.
Sakata K and Itoh M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 29(4), 921-926 (1992)
Juan Le et al.
Journal of lipid research, 60(5), 1058-1064 (2019-03-25)
Vitamin D metabolite analysis possessed significant clinical value for the pediatric department. However, invasive venipuncture sampling and high blood consumption inflicted much suffering on patients. For alleviation, we carried out a LC-MS method for 25-hydroxyvitamin D quantification in only 3