Merck
P65851
Sigma-Aldrich
4-Pyridylacetic acid hydrochloride
98%
Szinonimák:
4-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.60
Beilstein:
114124
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Teszt
98%
Forma
solid
mp
141 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].OC(=O)Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)