Merck
211761
Sigma-Aldrich
m-Cresol Purple sodium salt
Dye content 90 %
Szinonimák:
m-Cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H17NaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 90%
szín
black
λmax
579 nm
ε (extinkciós együttható)
≥15000 at 433-439 nm in H2O at 0.008 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1cc(O)ccc1\C(=C2\C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-18+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYQJYOOKENJSNK-GOSREXKOSA-M
Általános leírás
m-cresol purple sodium salt (MCP) is a colorimetric pH indicator dye. The dye is blue in anionic form and yellow in protonated form.
Alkalmazás
m-Cresol Purple sodium salt has been used to measure pH of seawater using a spectrophotometer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Spectrophotometric high-precision seawater pH determination
for use in underway measuring systems
A?mann S
Ocean Science, 7, 597-607 (2011)
Peter J Edmunds et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 8) (2020-03-18)
Experiments with coral fragments (i.e. nubbins) have shown that net calcification is depressed by elevated PCO2 Evaluating the implications of this finding requires scaling of results from nubbins to colonies, yet the experiments to codify this process have not been
M.-I. Baraton
Sensors for Environment, Health and Security (2008)