Fontos dokumentumok
N4638
Neutral Red
BioReagent, Powder
Szinonimák:
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Basic Red 5, Toluylene red
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Neutral Red, powder, BioReagent, suitable for cell culture
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ≥90%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
titration: suitable
szín
brown to black
pH
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a nuclear stain
- as a counterstain in the Gram procedure, either alone, or as a component of the Twort stain, a fast green-neutral red mixture.
- fluorescent staining of nucleic acids in nervous tissue, of lipids and hydrophobic substances such as suberin and of phenolic compounds in algal cell walls
- detection of viable yeast cells in dandruff samples and of mussel larvae
- Neutral red has also been used as a stain in flow cytometry.
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)