Fontos dokumentumok
206261
Rhodium(III) chloride hydrate
Rh 38-40 %
Szinonimák:
Rhodium trichloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
Minőségi szint
összetétel
Rh, 38-40%
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?