Merck
535990
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
97%
Szinonimák:
1-Iodo-4-trifluoromethoxybenzene, 4-Iodo-α,α,α-trifluoromethoxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4OCF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
177-179 °C (lit.)
sűrűség
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)