Merck
510750
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene
98%
Méret kiválasztása
1 G
32 440,00 Ft
32 440,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
32 440,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4C≡CC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
32 440,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
98%
mp
81-83 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
phenyl
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMZAAGCDWVIPNL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene is an internal alkyne that can be prepared by palladium-catalyzed Kumada cross-coupling reaction.[1]
Alkalmazás
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene may be used in the preparation of 1-(4-chlorophenyl)-4-methyl-2-phenylnaphthalene and 2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1-phenylnaphthalene as a 1:1 mixture.[2]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of Internal Alkynes by Pd(PPh3)4/TMEDA-Catalyzed Kumada Cross-Coupling of Alkynyl Halides with Grignard Reagents.
Zhang MM, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(30), 6769-6773 (2014)
Practical synthesis of polysubstituted naphthalene derivatives via HNTf2-catalyzed benzannulation reaction.
Ponra S, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 62-81 (2016)
Alisa Bahar Beydogan et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 71(3), 408-416 (2018-11-15)
A large amount of fructose is metabolized in the liver and causes hepatic functional damage. Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC) is known as a therapeutic agent for clinical and experimental applications. The study aims to investigate the effects of THC treatment on