Merck
683116
Sigma-Aldrich
Chiralyst P294
Umicore
Szinonimák:
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I), Acetylacetonatonorbornadienerhodium(I), Norbornadiene(acetylacetonato)rhodium, (Acetylacetonato)(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)rhodium(I)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15O2Rh
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES string
C1C2C=CC1C=C2.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C7H8.C5H8O2.Rh/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-4(6)3-5(2)7;/h1-4,6-7H,5H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b;4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.