Fontos dokumentumok
398349
Rhodium(III) sulfate solution
~8% in H2O
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
Rh2(SO4)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
494.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
~8% in H2O
sűrűség
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Rh/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWFDDXXMOPZFFM-UHFFFAOYSA-H
Általános leírás
Rhodium(III) sulfate is an anhydrous metal sulfate that is formed by oxidizing rhodium with concentrated sulphuric acid. It is a red crystal that forms a hydrated solution at high temperatures. It is majorly used in the production of high performance coatings by electroplating technique.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Oxidizing Rhodium with Sulfuric Acid: The Sulfates Rh2(SO4)3 and Rh2(SO4)3
Schwarzer S, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2017(3), 752-758 (2017)
State of rhodium (III) in sulfuric acid solutions
Belyaev AV, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 33(2), 136-139 (2007)