Fontos dokumentumok
935662
Zinc sulfate heptahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
White vitriol, Zinc vitriol
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤15.0 ppm (trace metals analysis)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in water)
mp
100 °C
oldhatóság
ethanol: sparingly soluble
glycerol: sparingly soluble
water: soluble
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)