Fontos dokumentumok
204099
Potassium chloride
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Muriate of potash, Sylvite
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
770 °C (lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)