Fontos dokumentumok
451029
Potassium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Potavescent
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
technika/technikák
protein extraction: suitable
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
770 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)