Fontos dokumentumok
409316
Potassium chloride
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium monochloride
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
solid
technika/technikák
protein extraction: suitable
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
770 °C (lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.