Fontos dokumentumok
P4504
Potassium chloride
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
Forma
powder or crystals
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
770 °C (lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
It has been used in the preparation of the following buffers for small unilamellar vesicles (SUVs) preparation:
- Escherichia coli supported lipid bilayer (SLB) buffer
- extract buffer (XB)
- high-salt extract buffer (HS-XB)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)