Fontos dokumentumok
1029986
USP
Ammonium phosphate dibasic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ammonium phosphate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
155 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)