Fontos dokumentumok
1.12151
Sigma-Aldrich
Dysprosium oxide
99+
Szinonimák:
Dysprosium oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Dy2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
373.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-164-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2340 °C
sűrűség
7.81 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2