Merck
204579
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
99.999% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Tb4O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
747.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: terbium
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.