Merck
W201502
Sigma-Aldrich
Sodium alginate
Szinonimák:
Alginic acid sodium salt from brown algae, Algin, Sodium alginate
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2015
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
E szám:
E 401
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
odorless
grade:
Halal
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Related Categories
Általános leírás
Sodium alginate is the sodium salt of alginic acid, a polysaccharide found in brown algae. It is generally used as a stabilizer and thickener in the food industry.
Alkalmazás
Sodium alginate can be used to prepare:
  • Cationized casein-based polyelectrolyte complex for fragrance-controlled release applications.
  • Aroma encapsulation or microcapsules for cosmetic applications.
Egyéb megjegyzések
A straight-chain, hydrophilic, colloidal, polyuronic acid composed of guluronic and mannuronic acid residues.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of aroma microcapsules with sodium alginate and tetradecylallyldimethylammonium bromide (TADAB) and its potential applications in cosmetics
Song J and Chen H
Flavour and Fragrance Journal, 33(2), 160-165 (2018)
Polyelectrolyte complex from cationized casein and sodium alginate for fragrance controlled release
Zhang Y, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 178, 439-444 (2019)
A major constituent of brown algae for use in high-capacity Li-ion batteries.
Kovalenko I, et al.
Science, 334(6052), 75-79 (2011)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 67-70 (1997)
Núria Blanco-Cabra et al.
Scientific reports, 10(1), 9390-9390 (2020-06-12)
Aggregates of Pseudomonas aeruginosa form a protective barrier against antibiotics and the immune system. These barriers, known as biofilms, are associated with several infectious diseases. One of the main components of these biofilms is alginate, a homo- and hetero-polysaccharide that
Related Content
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
A szövettechnológia a test mikrokörnyezetének szimulálásával szövetkultúrákat állít elő állványokból, élő sejtekből és biológiailag aktív molekulákból a sérült szövetek helyreállítása vagy pótlása érdekében.