Fontos dokumentumok
317667
Silicone oil
viscosity 5 cSt (25 °C)
Szinonimák:
PDMS, Polydimethylsiloxane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
viszkozitás
5 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
sűrűség
0.913 g/mL at 25 °C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>214.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 101.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)