Fontos dokumentumok
450154
Cesium acetate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cesium Ethanoate
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
solid
mp
194 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Cs/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Facile synthesis of 1′,2′-cis-beta-pyranosyladenine nucleosides.: This study presents a simplified method for synthesizing beta-pyranosyladenine nucleosides, potentially useful in nucleic acid research and drug development. Cesium acetate is highlighted as a key reagent in promoting glycosylation reactions, demonstrating its utility in organic synthesis (Ando et al., 2007).
- Raman spectroscopy and dioxygen adsorption on Cs-loaded zeolite catalysts for butene isomerization.: Investigates the role of cesium acetate in enhancing the catalytic properties of zeolites for butene isomerization. The study uses Raman spectroscopy to elucidate the interaction between cesium ions and the zeolite framework, offering insights into the design of more efficient catalysts (Li and Davis, 2005).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)