Merck
675008
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Méret kiválasztása
5 G
32 280,00 Ft
32 280,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
32 280,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8N4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
32 280,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
195 °C (dec.) (lit.)
211-215 °C (dec.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Nn1c(S)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c9-12-7(10-11-8(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,9H2,(H,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKNHZPGPLNUEPC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Muthaiah Shellaiah et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(3) (2019-03-14)
Novel Cd2+ ions mediated reproducible hybrid graphite-diamond nanowire (G-DNWs; Cd2+-NDS1 NW) growth from 4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (S1) functionalized diamond nanoparticles (NDS1) via supramolecular assembly is reported and demonstrated through TEM and AFM images. FTIR, EDX and XPS studies reveal the supramolecular coordination