Merck
198234
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-pyranol
98%
Szinonimák:
4-Hydroxytetrahydropyran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
102736
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
87 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OC1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tetrahydro-4-pyranol (4-Hydroxytetrahydropyran) was used in the quantitative analysis of 3-hydroxytetrahydropyran (3-HTHP).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)