Merck
T12653
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
98%
Szinonimák:
Oxolan-2-yl methanol, THFA, NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
102723
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
gőzsűrűség
3.52 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.3 mmHg ( 39 °C)
Teszt
98%
robbanási határérték
9.7 %
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetrahydrofurfuryl alcohol is a non-carcinogenic, biodegradable, protic solvent.
Alkalmazás
  • Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) is a solvent modifier for sodium borohydride used in enantioselective reduction of aromatic imines or ketones to the corresponding alcohols.
  • It can be used to synthesize tetrahydrofurfuryl acetate, tetrahydrofurfuryl propionate and tetrahydrofurfuryl butyrate, which are used as flavoring agents in food industry.
  • Application of THFA as a solvent for water-based colorants; coupling solvent for agricultural formulations such as pesticides, fungicides and herbicides; plasticizer for paints and varnishes are reported.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
CLH report: `Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA)?.
unpublished (2011)
Encyclopedia of food & color additives.
Encyclopedia of Food and Color Additives (1996)
Fenaroli's handbook of flavor ingredients.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients (2016)
Encyclopedia of food & color additives.
Encyclopedia of Food and Color Additives (1996)
Enantioselective borohydride reduction catalyzed by optically active cobalt complexes.
Yamada T, et al.
Chemistry?A European Journal , 9(18), 4485-4509 (2003)