Merck
T14605
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-2-methanol
98%
Szinonimák:
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyl methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
102998
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.02 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
sűrűség
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)