Fontos dokumentumok
H59109
3-Hydroxytetrahydrofuran
ReagentPlus®, 98%
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
gőznyomás
760 mmHg ( 181 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?