Merck
700940
Sigma-Aldrich
4-Aminopyrazole
95%
Szinonimák:
1H-Pyrazol-4-ylamine, 1H-Pyrazole-4-amine, 4-Amino-1H-pyrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
83.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
77-82 °C
SMILES string
Nc1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,4H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Beat J Brüschweiler et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 88, 214-226 (2017-06-29)
Azo dyes represent the by far most important class of textile dyes. Their biotransformation by various skin bacteria may release aromatic amines (AAs) which might be dermally absorbed to a major extent. Certain AAs are well known to have genotoxic
Bradley O Elmore et al.
PloS one, 10(5), e0125027-e0125027 (2015-05-06)
Serum lipoproteins (LP) are increasingly being recognized as dual purpose molecules that contribute to both cholesterol homeostasis and host innate defense. In fact, very low LP levels are associated with increased risk of bacterial infection in critically ill patients. In