Fontos dokumentumok
576166
1-(2-Hydroxyethyl)imidazole
97%
Szinonimák:
1-(β-Hydroxyethyl)imidazole, 1-(2-Hydroxyethyl)-1H-imidazole, 1-(2′-Hydroxyethyl)imidazole, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanol, 2-(1′-Imidazolyl)ethanol, 2-(Imidazol-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-1H-imidazole, N-(2-Hydroxyethyl)imidazole
Teszt
97%
Forma
solid
mp
36-40 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCn1ccnc1
InChI
1S/C5H8N2O/c8-4-3-7-2-1-6-5-7/h1-2,5,8H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMSDWLOANMAILF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?