Fontos dokumentumok
19671
4-tert-Butylcatechol
≥99.0%
Szinonimák:
4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylpyrocatechol, 4-TBC, p-tert-Butylcatechol
Teszt
≥99.0%
form
powder
bp
285 °C (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
56-58 °C
oldhatóság
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Antioxidant source for radical reactions: Research identified 4-tert-Butylcatechol as a viable source of hydrogen atoms in radical reactions, specifically in deiodination processes, expanding its utility in synthetic organic chemistry (Povie et al., 2016).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?