Fontos dokumentumok
M13203
3-Methoxycatechol
99%
Szinonimák:
1,2-Dihydroxy-3-methoxybenzene, 3-Methoxypyrocatechol, Pyrogallol monomethyl ether
Teszt
99%
bp
146-147 °C/15 mmHg (lit.)
mp
38-43 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,8-9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPYUENQFPVNPHY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?