Fontos dokumentumok
8.01987
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylpyrocatechol
for synthesis
Szinonimák:
4-tert-Butylpyrocatechol
About This Item
Lineáris képlet:
4-[(CH3)3C]C6H3-1,2-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-653-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
160 °C
hatékonyság
815 mg/kg LD50, oral (Rat)
1331 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
100 cSt(57 °C)
bp
284-286 °C/1013 hPa
mp
52-55 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 130 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 60 °C
térfogatsúly
650‑700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Stabilization of Soil with 4-Tert-Butylpyrocatechol: Explores the use of 4-tert-butylpyrocatechol as a soil stabilizer to mitigate water′s adverse effects (JB Hemwall, DT Davidson, 2023).
  • Anthranilamide-protected vinylboronic acid: rational monomer design for improved polymerization/transformation ability: Includes a discussion on the protonation of the C–B bond in organic molecules using 4-tert-butylpyrocatechol (H Suzuki et al., 2022).
  • Selective oxidation of 4-tert-butylphenol by hydrogen peroxide in the presence of titanosilicates: Investigates the catalytic transformations of 4-tert-butylphenol into 4-tert-butylpyrocatechol using different catalysts (RR Talipova et al., 2016).
  • A theoretical and experimental study for screening inhibitors for styrene polymerization: Discusses the use of 4-tert-butylpyrocatechol among other compounds as inhibitors in polymerization processes (A Darvishi et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup