Merck
434280
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Szinonimák:
BF3·THF, Boron trifluoride THF complex
About This Item
Lineáris képlet:
BF3 · THF
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.91
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
bp
180 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant or reagent involved in:
  • Deoxofluorination of alcohols and carbonyls
  • Synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes
  • Hydroboration-oxidation of divinylferrocene
Reagent involved in the synthesis of biologically active molecules such as:
  • NK1 receptor antagonists
  • Complex polyketide natural products
  • Selective serotonin reuptake inhibitors
Used extensively as a polymerization initiator.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
189.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Macromolecules, 28, 3002-3002 (1995)
Vysokomol. Soedin., Ser. A Ser. B, 37, 554-554 (1995)