Fontos dokumentumok
8.41296
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzyl chloride
for synthesis
Szinonimák:
2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-2-nitrotoluene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
210-300-5
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
powder
bp
127-133 °C/13 hPa
mp
44-48 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 112 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCc1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F
Lobbanási pont (C)
112 °C