Fontos dokumentumok
167703
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
97%
Szinonimák:
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
sűrűség
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?