Merck
W320501
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate
≥98%, FG
Szinonimák:
4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate, Sulfuryl acetate, Sulfurol acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.24
FEMA-szám:
3205
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11620
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
15.015
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.51 (lit.)
bp
117-118 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty
SMILES string
CC(=O)OCCc1scnc1C
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-6-8(12-5-9-6)3-4-11-7(2)10/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate is one of the key flavor compounds in indocalamus leaf.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Study on creation of an indocalamus leaf flavor.
Guangyong ZHU & Xiad Z.
Food Sci. Technol. null