Merck
156116
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
97%
Szinonimák:
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The radical-chain racemisation of (R)-tetrahydrofurfuryl acetate has been studied.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)