Fontos dokumentumok
T8637
Thiamine monophosphate chloride dihydrate
Szinonimák:
Aneurine monophosphate chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
190 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1