Merck
185396
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
99%
Szinonimák:
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
102723
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39150702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
3.52 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.3 mmHg ( 39 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
robbanási határérték
9.7 %
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetrahydrofurfuryl alcohol undergoes chemoselective hydrogenolysis catalyzed by Rh/SiO2 modified with ReOx species to yield 1,5-pentanediol. It undergoes lanthanum-mediated Michael-type addition reaction with maleate to form alkoxybutanedioic acid.
Alkalmazás
Tetrahydrofurfuryl alcohol was used as refractive-index matching solvent to ensure hard sphere suspension of silica particles for rheological measurements.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Microstructure and rheological behaviour of electrosterically stabilized silica particle suspensions.
So J-H, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 190(1), 89-98 (2001)
LaIII-lnduced Addition of Tetrahydrofurfuryl Alcohol, Tetrahydropyran-2-ylmethanol, D-Gluconate, Methanol and Ethanol to Maleate.
Quartey EGK, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 50, 825-831 (1996)
[Acute poisoning with tetrahydrofurfuryl alcohol combined with methanol].
B F Murashov et al.
Voenno-meditsinskii zhurnal, (10)(10), 32-34 (1983-10-01)
[Poisoning with liquid THF-M].
T N Guliaeva et al.
Sudebno-meditsinskaia ekspertiza, 24(2), 23-25 (1981-04-01)
T Schräder et al.
Journal of bacteriology, 183(24), 7408-7411 (2001-11-22)
Different aldehyde dehydrogenases (AlDHs) were formed during growth of Ralstonia eutropha Bo on tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA). One of these enzymes, AlDH 4, was purified and characterized as a homodimer containing no prosthetic groups, showing a strong substrate inhibition, and having