Fontos dokumentumok
182001
Poly(ethylene oxide)
average MV 300,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly(ethylene oxide), average Mv ~300,000 (nominal), powder
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv ~300,000 (nominal)
tartalmaz
200-500 ppm BHT as inhibitor
viszkozitás
600-1,200 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tm 65 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a starting material to fabricate double layer nanodiamond thin film that acts as an interfacial protection layer for Li anodes.
- To enhance the surface properties of low-density polyethylene (LDPE) using plasma-initiated grafting.
- To prepare hydroxyapatite/poly(ethylene oxide)nanocomposites.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?