Fontos dokumentumok
372803
Poly(ethylene oxide)
average MV 2,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene oxide), average Mv ~2,000,000 (nominal), powder
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv ~2,000,000 (nominal)
tartalmaz
200-500 ppm BHT as inhibitor
viszkozitás
2,000-4,000 cP, 2 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?