Fontos dokumentumok
189464
Poly(ethylene oxide)
average MV 4,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene oxide), average Mv ~4,000,000 (nominal), contains <1000 ppm BHT as inhibitor
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv ~4,000,000 (nominal)
tartalmaz
<1000 ppm BHT as inhibitor
100-1000 ppm BHT as inhibitor
viszkozitás
1,650-5,500 cP, 1 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tm 65 °C
sűrűség
1.21 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- bromine combines with PEO in controlled release,
- carboxymethyl dextran and carechol tannis form complexes with PEO to act as adhesives,
- copolymer of methyl vinyl ether and maleic anhydride form complex with PEO for its use in microencapsulation of non aqueous inks.
Industrially, PEO may be used to modify bituminous emulsion in paving compositions and as a dispersant for calamine lotion.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?