Fontos dokumentumok
372781
Poly(ethylene oxide)
average MV 1,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly(ethylene oxide), average Mv ~1,000,000 (nominal), powder
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv ~1,000,000 (nominal)
tartalmaz
200-500 ppm BHT as inhibitor
viszkozitás
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.