Merck
187836
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyladamantane
≥99%
Szinonimák:
1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H20
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
sűrűség
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C)(C3)C2
InChI
1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWNOIUTVJRWADX-BKUVIOGVSA-N
Általános leírás
1,3-Dimethyladamantane undergoes C-H insertion reaction with phenylchlorocarbene. It reacts with with molecular oxygen in the presence of N-hydroxyphthalimide combined with cobalt salts to yield 3,5-dimethyladamantan-1-ol and 5,7-dimethyladamantane-1,3-diol.
Alkalmazás
1,3-Dimethyladamantane was used in the synthesis of 1,3-dibromo-5,7-dimethyladamantane.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hydroxylation of polycyclic alkanes with molecular oxygen catalyzed by N-hydroxyphthalimide (NHPI) combined with transition metal salts.
Ishii Y, et al.
Tetrahedron Letters, 37(28), 4993-4996 (1996)
The synthesis of 3-amino-3-methylbicyclo [3.3. 1] nonanes: Endo-selectivity in the Ritter reaction of 1, 3, 5, 7a-tetramethylbicyclo [3.3. 1] nonan-3-ol.
Mishnev AF.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 23, 3527-3530 (1999)
R A Moss et al.
Organic letters, 1(5), 819-822 (2005-08-25)
[structure: see text] Phenylchlorocarbene inserts into the tertiary CH bonds of 1,3-dimethyladamantane and 1-X-adamantanes (X = H, OMe, COOMe, Cl, CN). There is a good correlation between the relative rate constants for these insertions and the inductive substituent constants, sigma1(X)
Nien-Hsin Kao et al.
Environmental science and pollution research international, 22(10), 7529-7546 (2015-02-26)
The sources of the spill and the contaminated soils of an aged oil spill contaminated site with unknown mixed pollutants were investigated by using a set of developed forensic chemical procedures which include analysis of oil products, site investigation, gas