Fontos dokumentumok
BAF134830050
Bel-Art® Write-on Label Tape
roll size 40 yard, white, width 1/2 in., pk of 6
Szinonimák:
labelling tape, moisture resistant label tape, solvent resistant label tape
Méret kiválasztása
6 EA
37 800,00 Ft
37 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
6 EA
37 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
NACRES:
NB.35
37 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
white
kiszerelés
pk of 6
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F13483-0050
tekercsméret
40 yard
Szélesség
1/2 in.
12.7 mm
Általános leírás
Select from six tape colors that correspond with familiar hazard color codes to highlight safety information written on the labels. Use yellow for chemical reactivity, green for safety labels, blue indicates health hazards, red alerts to flammability; orange indicates a biohazard and white can describe a specific hazard. The tape is custom manufactured from proprietary materials that resist moisture and most solvents. Will adhere to PTFE fluoropolymer resin covered materials and any clean surface. A maximum temperature of 247 degrees C for 30 minutes can be endured.
Tulajdonságok és előnyök
  • No sticky residue lingers when tape is stripped off
  • Marks made with pencil, ball-point pen or solvent ink marker survive most laboratory conditions
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Write-on is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)